2-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Lieferant: Apollo Scientific
PC450206-1G
PC450206-5G
APOSPC450206-1GEA
116
EUR
APOSPC450206-1G
APOSPC450206-5G
2-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
2-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Formel:
C₅H₂F₉I Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18074329 CAS-Nummer: 428-68-2 |