1,1,1,2,3,3-Hexafluoropropyl-2,2-difluoroethyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
PC450207-1G
APOSPC450207-1GEA 477 EUR
APOSPC450207-1G
1,1,1,2,3,3-Hexafluoropropyl-2,2-difluoroethyl ether
1,1,1,2,3,3-Hexafluoropropyl-2,2-difluoroethyl ether
Formel: C₅H₄F₈O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19442560
CAS-Nummer: 1309602-06-9