2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450213-250MG
PC450213-5G
PC450213-1G
APOSPC450213-250MGEA
0
EUR
APOSPC450213-250MG
APOSPC450213-5G
APOSPC450213-1G
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Formel:
C₆H₁₂F₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24842562 CAS-Nummer: 1435806-96-4 |