2-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC450214-5G
APOSPC450214-5GEA
575
EUR
APOSPC450214-5G
2-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)ethanol
2-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)ethanol
Formel:
C₅H₈F₄O₂ Molecular Weight: 176,109 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00461945 CAS-Nummer: 50997-68-7 |