3,3,4,4,4-Pentafluoro-1-butyne
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC450215-5G
APOSPC450215-5GEA 1130 EUR
APOSPC450215-5G
3,3,4,4,4-Pentafluoro-1-butyne
3,3,4,4,4-Pentafluoro-1-butyne
Formel: C₄HF₅
Molecular Weight: 144,043 g/mol
Siedepunkt: –12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18641905
CAS-Nummer: 7096-51-7
UN: 3161
ADR: 2.1,