4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde oxime
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450222-25G
APOSPC450222-25GEA
503
EUR
APOSPC450222-25G
4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde oxime
4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde oxime
Formel:
C₈H₆F₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02060973 CAS-Nummer: 66046-34-2 |