1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyltrichlorosilane 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC450229-10G
APOSPC450229-10GEA 118 EUR
APOSPC450229-10G
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyltrichlorosilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyltrichlorosilane
Formel: C₆H₄Cl₃F₉Si
Molecular Weight: 381,526 g/mol
Siedepunkt: 70…72 °C (15 mm Hg)
Dichte: 1,542 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862821
CAS-Nummer: 78560-47-1
UN: 2987
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR