2-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methoxy]phthalimide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450240-25G
PC450240-5G
APOSPC450240-25GEA
458
EUR
APOSPC450240-25G
APOSPC450240-5G
2-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methoxy]phthalimide
2-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methoxy]phthalimide
Formel:
C₁₅H₆F₅NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054391 CAS-Nummer: 57981-01-8 |