(R)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC450246-1G PC450246-250MG
APOSPC450246-1GEA 1550 EUR
APOSPC450246-1G APOSPC450246-250MG
(R)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
(R)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Formel: C₃H₅F₃O₂
Siedepunkt: 87…88 °C (25 mm Hg)
Schmelzpunkt: 53…54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16622004
CAS-Nummer: 148683-13-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR