Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450250-100G PC450250-25G PC450250-5G
APOSPC450250-100GEA 259 EUR
APOSPC450250-100G APOSPC450250-25G APOSPC450250-5G
Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Formel: C₆H₆F₃NO₃S
Schmelzpunkt: 221…223 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274656
CAS-Nummer: 52193-54-1