2-(Trimethylsilyl)phenyl-trifluormethansulfonat

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC450251-5G
APOSPC450251-5GEA 0 EUR
APOSPC450251-5G
2-(Trimethylsilyl)phenyl-trifluormethansulfonat
2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₁₀H₁₃F₃O₃SSi
Siedepunkt: 70 °C/2mmHg
Dichte: 1,229 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00799598
CAS-Nummer: 88284-48-4
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR