5-Nitro-4-(2,2,2-trifluoroacetamido)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC450256-1G
APOSPC450256-1GEA
575
EUR
APOSPC450256-1G
5-Nitro-4-(2,2,2-trifluoroacetamido)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Nitro-4-(2,2,2-trifluoroacetamido)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₄F₆N₂O₅ Molecular Weight: 346,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19442153 CAS-Nummer: 1309602-22-9 |