Difluoromalonic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC450266-1G
APOSPC450266-1GEA
357
EUR
APOSPC450266-1G
Difluoromalonic acid
Difluoromalonic acid
Formel:
C₃H₂F₂O₄ Schmelzpunkt: 117…118 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11110404 CAS-Nummer: 1514-85-8 UN: 3261 ADR: 8,III |