Propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC450273-100G PC450273-25G
APOSPC450273-100GEA 234 EUR
APOSPC450273-100G APOSPC450273-25G
Propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formel: C₅H₈F₄O
Siedepunkt: 74 °C
Dichte: 1,128 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16619128
CAS-Nummer: 380-48-3
UN: 3271
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR