Benzyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
PC450279-100G
PC450279-25G
PC450279-500G
APOSPC450279-100GEA
357
EUR
APOSPC450279-100G
APOSPC450279-25G
APOSPC450279-500G
Benzyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Benzyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formel:
C₉H₈F₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16620487 CAS-Nummer: 115611-57-9 |