Sodium 2,2-difluoropropionate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450283-5G
APOSPC450283-5GEA 59.6 EUR
APOSPC450283-5G
Sodium 2,2-difluoropropionate
Sodium 2,2-difluoropropionate
Formel: C₃H₃F₂O₂·Na
Molecular Weight: 132,041 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20489367
CAS-Nummer: 1281943-34-7