2,2-Difluorobutane 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC450284-5G
APOSPC450284-5GEA 959 EUR
APOSPC450284-5G
2,2-Difluorobutane 97%
2,2-Difluorobutane
Formel: C₄H₈F₂
Molecular Weight: 94,103 g/mol
Siedepunkt: 30…31 °C
Schmelzpunkt: –114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20489351
CAS-Nummer: 353-81-1
UN: 1993
ADR: 3,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR