Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Carbonic acid bis(2,2,2-trifluoroethyl) ester
PC450295-25G
APOSPC450295-25GEA 137 EUR
APOSPC450295-25G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate
Formel: C₅H₄F₆O₃
Molecular Weight: 226.07 g/mol
Siedepunkt: 118 °C
Dichte: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11857845
CAS-Nummer: 1513-87-7
UN: 3272
ADR: 3 III