2,2-Difluoroethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450300-25G
APOSPC450300-25GEA
1540
EUR
APOSPC450300-25G
2,2-Difluoroethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
2,2-Difluoroethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Formel:
C₆H₆F₆O₃ Molecular Weight: 240,1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334294 CAS-Nummer: 1980045-84-8 |