3-Fluoropropyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450301-25G
APOSPC450301-25GEA
1540
EUR
APOSPC450301-25G
3-Fluoropropyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
3-Fluoropropyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Formel:
C₆H₈F₄O₃ Molecular Weight: 204,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334295 CAS-Nummer: 1980085-54-8 |