2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450306-25G
APOSPC450306-25GEA
1540
EUR
APOSPC450306-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Formel:
C₇H₄F₁₀O₃ Molecular Weight: 326,089 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334300 CAS-Nummer: 1980044-58-3 |