2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450309-25G
APOSPC450309-25GEA
1540
EUR
APOSPC450309-25G
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Formel:
C₇H₅F₉O₃ Molecular Weight: 308,098 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334303 CAS-Nummer: 1980085-26-4 |