2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450310-25G
APOSPC450310-25GEA
1540
EUR
APOSPC450310-25G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Formel:
C₇H₅F₉O₃ Molecular Weight: 308.098 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334304 CAS-Nummer: 1227308-85-1 |