2,2-Difluoroethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450312-25G
APOSPC450312-25GEA
1540
EUR
APOSPC450312-25G
2,2-Difluoroethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
2,2-Difluoroethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Formel:
C₇H₆F₈O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334305 CAS-Nummer: 1980076-06-9 |