3-Fluoropropyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450315-25G
APOSPC450315-25GEA
1540
EUR
APOSPC450315-25G
3-Fluoropropyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
3-Fluoropropyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Formel:
C₇H₉F₅O₃ Molecular Weight: 236,137 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334308 CAS-Nummer: 1980048-41-6 |