Bis(3-fluoropropyl) carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450316-25G
APOSPC450316-25GEA 1540 EUR
APOSPC450316-25G
Bis(3-fluoropropyl) carbonate
Bis(3-fluoropropyl) carbonate
Formel: C₇H₁₂F₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28334309
CAS-Nummer: 1132677-71-4