2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450319-25G
APOSPC450319-25GEA
1540
EUR
APOSPC450319-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Formel:
C₈H₄F₁₂O₃ Molecular Weight: 376,096 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334312 CAS-Nummer: 1980085-55-9 |