2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450320-25G
APOSPC450320-25GEA
1540
EUR
APOSPC450320-25G
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Formel:
C₈H₅F₁₁O₃ Molecular Weight: 358.106 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334313 CAS-Nummer: 1980039-54-0 |