2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450321-25G
APOSPC450321-25GEA
1540
EUR
APOSPC450321-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Formel:
C₈H₅F₁₁O₃ Molecular Weight: 358,106 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334314 CAS-Nummer: 1980048-47-2 |