2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450322-25G
APOSPC450322-25GEA
1540
EUR
APOSPC450322-25G
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Formel:
C₈H₆F₁₀O₃ Molecular Weight: 340,115 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334315 CAS-Nummer: 1980085-28-6 |