3-Fluoropropyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450325-25G
APOSPC450325-25GEA
1540
EUR
APOSPC450325-25G
3-Fluoropropyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
3-Fluoropropyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Formel:
C₈H₉F₇O₃ Molecular Weight: 286,144 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334318 CAS-Nummer: 1980076-10-5 |