2,2-Difluoroethyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450326-25G
APOSPC450326-25GEA 1540 EUR
APOSPC450326-25G
2,2-Difluoroethyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
2,2-Difluoroethyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Formel: C₈H₉F₇O₃
Molecular Weight: 286,144 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28334319
CAS-Nummer: 1980040-02-5