Bis(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl) carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450327-25G
APOSPC450327-25GEA 1540 EUR
APOSPC450327-25G
Bis(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl) carbonate
Bis(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl) carbonate
Formel: C₉H₄F₁₄O₃
Molecular Weight: 426,104 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28334320
CAS-Nummer: 1026739-75-2