2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450330-25G
APOSPC450330-25GEA 1540 EUR
APOSPC450330-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Formel: C₉H₅F₁₃O₃
Molecular Weight: 408,113 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28334323
CAS-Nummer: 1980048-57-4