1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450332-25G
APOSPC450332-25GEA
1540
EUR
APOSPC450332-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Formel:
C₉H₆F₁₂O₃ Molecular Weight: 390,123 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334325 CAS-Nummer: 1980044-74-3 |