2,2-Difluoroethyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450333-25G
APOSPC450333-25GEA
1540
EUR
APOSPC450333-25G
2,2-Difluoroethyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
2,2-Difluoroethyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Formel:
C₉H₇F₁₁O₃ Molecular Weight: 372,133 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334326 CAS-Nummer: 1980048-64-3 |