3-Fluoropropyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450337-25G
APOSPC450337-25GEA
1540
EUR
APOSPC450337-25G
3-Fluoropropyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
3-Fluoropropyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Formel:
C₉H₁₂F₆O₃ Molecular Weight: 282,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334330 CAS-Nummer: 1980038-71-8 |