2,2,3,3-Tetrafluoropropyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450340-25G
APOSPC450340-25GEA 1540 EUR
APOSPC450340-25G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Formel: C₁₀H₅F₁₅O₃
Molecular Weight: 458,121 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28334333
CAS-Nummer: 1980040-07-0