2,2-Difluoroethyl 1H,1H,7H-perfluoroheptyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450343-25G
APOSPC450343-25GEA
1540
EUR
APOSPC450343-25G
2,2-Difluoroethyl 1H,1H,7H-perfluoroheptyl carbonate
2,2-Difluoroethyl 1H,1H,7H-perfluoroheptyl carbonate
Formel:
C₁₀H₆F₁₄O₃ Molecular Weight: 440,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334336 CAS-Nummer: 1980035-50-4 |