1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450344-25G
APOSPC450344-25GEA 1540 EUR
APOSPC450344-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Formel: C₁₀H₆F₁₄O₃
Molecular Weight: 440,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28334337
CAS-Nummer: 1980048-74-5