1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450345-25G
APOSPC450345-25GEA
1540
EUR
APOSPC450345-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Formel:
C₁₀H₇F₁₃O₃ Molecular Weight: 422,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334338 CAS-Nummer: 1980044-98-1 |