3-Fluoropropyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450346-25G
APOSPC450346-25GEA
1540
EUR
APOSPC450346-25G
3-Fluoropropyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
3-Fluoropropyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Formel:
C₁₀H₈F₁₂O₃ Molecular Weight: 404,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334339 CAS-Nummer: 1980085-56-0 |