2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450347-25G
APOSPC450347-25GEA
1540
EUR
APOSPC450347-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Formel:
C₁₀H₈F₁₂O₃ Molecular Weight: 404,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334340 CAS-Nummer: 1980048-79-0 |