3-Fluoropropyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450349-25G
APOSPC450349-25GEA
1540
EUR
APOSPC450349-25G
3-Fluoropropyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
3-Fluoropropyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Formel:
C₁₀H₁₀F₁₀O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334342 CAS-Nummer: 1980085-32-2 |