2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450350-25G
APOSPC450350-25GEA
1540
EUR
APOSPC450350-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Formel:
C₁₁H₄F₁₈O₃ Molecular Weight: 526,119 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334343 CAS-Nummer: 1980039-69-7 |