2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450352-25G
APOSPC450352-25GEA
1540
EUR
APOSPC450352-25G
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Formel:
C₁₁H₅F₁₇O₃ Molecular Weight: 508,128 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334345 CAS-Nummer: 1980086-55-2 |