1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450353-25G
APOSPC450353-25GEA
1540
EUR
APOSPC450353-25G
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Formel:
C₁₁H₅F₁₇O₃ Molecular Weight: 508,128 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334346 CAS-Nummer: 1980034-89-6 |