1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450355-25G
APOSPC450355-25GEA
1540
EUR
APOSPC450355-25G
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Formel:
C₁₁H₆F₁₆O₃ Molecular Weight: 490,138 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334348 CAS-Nummer: 1980038-82-1 |