2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450356-25G
APOSPC450356-25GEA
1540
EUR
APOSPC450356-25G
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Formel:
C₁₁H₇F₁₅O₃ Molecular Weight: 472,148 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334349 CAS-Nummer: 1980085-57-1 |