1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 3-fluoropropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450357-25G
APOSPC450357-25GEA
1540
EUR
APOSPC450357-25G
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 3-fluoropropyl carbonate
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 3-fluoropropyl carbonate
Formel:
C₁₁H₉F₁₃O₃ Molecular Weight: 436,167 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334350 CAS-Nummer: 1980085-34-4 |